Learn More
Clorhidrato de [4-(aminosulfonil)fenil]hidrazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de [4-(aminosulfonil)fenil]hidrazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 17852-52-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-hydrazinyl-, hydrochloride (1:1), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 4-hydrazino-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, p-hydrazino-, monohydrochloride (8CI), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Sulfamoylphenyl)hydrazine monohydrochloride, 4-Aminosulfonylphenylhydrazine monohydrochloride, 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-Hydrazinobenzenesulfonamide monohydrochloride, 4-Hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, [4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2S.ClH/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11;/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-Hidracinilbencenosulfonamida; clorhidrato |
| Mostrar más |