Learn More
4-(Aminosulfonil)-N-ciclopropilbenzamida, TRC
Código de producto. 30322818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322818 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30322818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4530551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide
CAS 1044135-16-1
Fórmula molecular C10 H12 N2 O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2
Nombre IUPAC N-ciclopropil-4-sulfamoilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 240.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0569