Learn More
4-Aminoestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382657 5 g 5 g
11372657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11845.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119.167 g/mol
4-Aminostyrene undergoes graft copolymerization with poly(tetrafluoroethylene) (PTFE)1 and Si surface,2 followed by oxidative copolymerization with aniline. Thus, it renders PTFE and Si surface conductive.1 4-VAn is coupled with hydrogen terminated Si surfaces for electroless metal and synthetic metal deposition.3 Palladium(II) schiff base complexes derived from Allylamine and vinylaniline has been reported.4 It also acts as a second surfactant for coating nanomagnetic particles.5 It is used in functionalization of single-walled carbon nanotube through solvent free functionalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminoestireno experimenta copolimerización de injerto con poli(tetrafluoroetileno) (PTFE)1 y superficie de Si, 2 seguida de copolimerización oxidativa con anilina. Así, hace que la superficie de PTFE y Si sea conductiva.1 4-VAn se acopla con superficies de Si con terminación de hidrógeno para deposición de metal sin electricidad y metal sintético.3 Paladio(II) se han notificado complejos de base de Schiff derivados de alilamina y vinilanilina.4 También actúa como un segundo surfactante para el recubrimiento de partículas nanomagnéticas.5 Se utiliza en la funcionalización de nanotubos de carbono de pared única a través de funcionalización libre de solventes.
Solubilidad
Soluble en benceno, acetona y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1520-21-4
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.167
Número MDL MFCD00015329
Clave InChI LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73700
Nombre IUPAC 4-etenilanina
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminostyrene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 23°C to 24°C
Densidad 1.014
Punto de ebullición 92°C to 94°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.6285
Cantidad 5 g
Beilstein 2204173
Sinónimo 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
Información de solubilidad Soluble in benzene,acetone and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza 97%