Learn More
Ácido 4-aminosalicílico, TRC
Código de producto. 30012686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012686 5 g 5 g
30009954 10 g 10 g
17980685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6292205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-49-6
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo Salicylic acid, 4-amino- (8CI), 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-4-carboxyaniline, 4-ASA, 4-Aminosalicylic acid, 4-Carboxy-3-hydroxyaniline, Amino-PAS, Apacil, Apas, Deapasil, Entepas, Euteropas, Gabbropas, Monopass, NSC 2083, NSC 211698, Osacyl, PAS, PAS (acid), PASK, Pamacyl, Pamisyl, Para-Pas, Para-aminosalicylic acid, Paramycin, Parasal, Parasalicil, Parasalindon, Pasa, Pasalon, Pasara, Pasem, Paser, Pasmed, Pasnodia, Pasolac, Propasa, Rezipas, Sanipirol-4, p-Aminosalicylic acid
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2hidroxibenzoico
SMILES Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminosalicylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426
Porcentaje de pureza >95%