Learn More
Ácido 4-aminosalicílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430897 100 g 100 g
11440897 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23289.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Competitive pteridine synthetase inhibitor, has antibacterial capable of inhibiting the growth of Mycobacterium tuberculosis. It inhibits NF-κB and folic acid synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un competitivo inhibidor de la pteridina sintetasa y presenta una actividad antibacteriana capaz de inhibir la proliferación de Mycobacterium tuberculosis. Inhibe la síntesis de NF-κB y ácido fólico.
Solubilidad
Soluble en agua (2 g/l) a 20 °C, hidróxido sódico diluido, ácido nítrico diluido, éter (ligeramente), metanol, acetona y etanol. Prácticamente insoluble en benceno, cloroformo y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-49-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007789
Clave InChI WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
Nombre IUPAC ácido 4-amino-2hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminosalicylic acid
Punto de fusión ∼135°C to 145°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 473071
Índice Merck 14,477
Información de solubilidad Soluble in water (2g/L) at 20°C,dilute sodium hydroxide,dilute nitric acid,ether (slightly),methanol,acetone,and ethanol. Virtually insoluble in benzene,chloroform,and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza ≥98%