Learn More
Clorhidrato de 4-aminoresorcinol, TRC
Código de producto. 30316005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316005 250 mg 250 miligramos
30315023 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30316005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629270250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Aminoresorcinol Hydrochloride
CAS 34781-86-7
Fórmula molecular C6H7NO2. HCl
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(O)cc1O
Nombre IUPAC 4-aminobenceno-1,3-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0244
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.