Learn More
Clorhidrato de 4-aminoresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminoresorcinol Hydrochloride |
| CAS | 34781-86-7 |
| Fórmula molecular | C6H7NO2. HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenceno-1,3-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 161.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0244 |