Learn More
4-Aminipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403677 250 mg 250 miligramos
11387139 1 g 1 g
11397139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27367.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
4-Aminopyrimidine has been used in the preparation of 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidine hydriodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-aminopirimidina se ha utilizado en la preparación de la hidriodida de 1:4-dihidro-4-imino-1-metilpirimidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-54-8
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.105
Número MDL MFCD00006112
Clave InChI OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
Nombre IUPAC pirimidin-4amina
SMILES C1=CN=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyrimidine
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.11
Porcentaje de pureza 98%