Learn More
Éster etílico del ácido 4-aminopirimidina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 65195-35-9 |
| Fórmula molecular | C7H9N3O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Amino-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-2-12-7(11)5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cncnc1N |
| Nombre IUPAC | 4-aminopirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0695 |