Learn More
4-Aminopirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457557 250 mg 250 miligramos
15447557 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35706.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-aminopirimidina-5-carboxaldehído se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16357-83-8
Fórmula molecular C5H5N3O
Peso molecular (g/mol) 123.115
Número MDL MFCD09991893
Clave InChI PDZKNPQAPGGAFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-aminopyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-amino-5-formylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino, ambkkkkk712, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,4-amino, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-8ci,9ci
PubChem CID 11228787
Nombre IUPAC 4-aminopirimidina-5-carbaldehído
SMILES C1=C(C(=NC=N1)N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 192°C to 200°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 97%