Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Aminopyridine
Descripción
Non-selective voltage-dependent K+-channel blocker (IC50 values are 170 and 230 μM at KV1.1 and KV1.2 respectively). Caged 4-AP (Cat. No. 3557) is also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminopyridine |
| CAS | 504-24-5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C5H6N2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.12 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 94.117 |