Learn More
4-Aminopiridina N-óxido, TRC
Código de producto. 30135172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135172 500 mg 500 miligramos
18063490 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629010500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3535-75-9
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.11
Sinónimo 4-Pyridinamine, 1-oxide, Pyridine, 4-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), 4-Aminopyridine 1-oxide, 4-Aminopyridine N-oxide, NSC 351983, Phillips 1863
Nombre IUPAC 1-hidroxipiridina-4-imina
SMILES Nc1cc[n+]([O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine N-Oxide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4,6,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.048