Learn More
4-aminopiridina,∽ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493181 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493181 5 g
11403191 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493181 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215036605
CAS 504-24-5
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Clave InChI NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
Nombre IUPAC piridin-4amina
SMILES C1=CN=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13
Forma física Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.