Learn More
4-Aminopiridina-3-carboxaldehído, téc. 85 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434400 1 g 1 g
11444400 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50028.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42373-30-8
Fórmula molecular C6H7N2O
Peso molecular (g/mol) 123.13
Número MDL MFCD04038972
Clave InChI GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
Nombre IUPAC 4-aminopiridina-3-carbaldehído
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.