Learn More
4-Aminopiridina-3-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11916361 1 g 1 g
11926361 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437350010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42373-30-8 | C6H7N2O | 123.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42373-30-8
Fórmula molecular C6H7N2O
Peso molecular (g/mol) 123.13
Número MDL MFCD04038972
Clave InChI GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
Nombre IUPAC 4-aminopiridina-3-carbaldehído
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.2°C to 112.7°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo