Learn More
4-aminopireno, TRC
Product Code. 30323553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30323553 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323553 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA57717810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Fórmula molecular C16H11N
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pyren-4-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
SMILES Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Nombre IUPAC pireno-4-amina
Peso molecular (g/mol) 217.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0891