Learn More
4-aminopireno, TRC
Código de producto. 30322836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322836 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30322836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57717850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Fórmula molecular C16H11N
Cantidad 50 mg
Sinónimo Pyren-4-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
SMILES Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Nombre IUPAC pireno-4-amina
Peso molecular (g/mol) 217.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0891