Learn More
4-aminopiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminopiperidine |
| CAS | 13035-19-3 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Piperidin-4-ylamine, 4-Piperidinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2 |
| SMILES | NC1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | piperidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1 |