Learn More
4-Aminopiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394566 5 g 5 g
11304576 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20127.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13035-19-3
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.165
Número MDL MFCD02179399
Clave InChI BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
Nombre IUPAC piperidin-4-amina
SMILES C1CNCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopiperidine
Densidad 0.954
Punto de ebullición 65°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1105
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%