Learn More
Ácido 4-aminopiperidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 40951-39-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O2/c7-6(5(9)10)1-3-8-4-2-6/h8H,1-4,7H2,(H,9,10) |
| SMILES | NC1(CCNCC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-aminopiperidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0899 |