Learn More
4-aminopiperidina-3,3,4,5,5-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-D5 |
| CAS | 1219803-60-7 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H7 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 3,3,4,5,5-Pentadeuteriopiperidin-4-amine, 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-d5, 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-D5, 4-Piperidinamine-3,3,4,5,5-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7 H,1-4,6H2/i1D2,2D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CNCC([2 H])([2 H])C1([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 105.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.1314 g/mol |
| Mostrar más |