Learn More
4-Aminoftalonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353057 5 g 5 g
11343057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13433.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56765-79-8 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56765-79-8
Fórmula molecular C8H5N3
Peso molecular (g/mol) 143.149
Número MDL MFCD00041741
Clave InChI RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophthalonitrile, 3,4-dicyanoaniline, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino, 3,4-dicyanoanline, 4-amino-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino-phthalonitril, 4-amino-phthalonitrile, 3,4-dicyano aniline, acmc-1awu3
PubChem CID 92529
Nombre IUPAC 4-aminobenceno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalonitrile
Punto de fusión 179°C to 182°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2937382
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.15
Porcentaje de pureza 98%