Learn More
4-Aminoftalonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10167183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167183 5 g Frasco de vidrio 5 g
10661822 10 g Frasco de vidrio 10 g
10103061 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10167183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56765-79-8 | C8H5N3 | 143.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56765-79-8
Fórmula molecular C8H5N3
Peso molecular (g/mol) 143.15
Número MDL MFCD00041741
Clave InChI RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophthalonitrile, 3,4-dicyanoaniline, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino, 3,4-dicyanoanline, 4-amino-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino-phthalonitril, 4-amino-phthalonitrile, 3,4-dicyano aniline, acmc-1awu3
PubChem CID 92529
Nombre IUPAC 4-aminobenceno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177.0°C to 182.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 05,
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophthalonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.