Learn More
Ácido 4-aminoftálmico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382106 5 g 5 g
11372106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03333.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5434-21-9
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00013985
Clave InChI OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
Nombre IUPAC ácido 4-aminoftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2723405
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%