Learn More
Ácido 4-aminoftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490704 1 g Frasco de vidrio 1 g
10204774 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10431094 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382240010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5434-21-9
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00013985
Clave InChI OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
Nombre IUPAC ácido 4-aminoftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 344°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H3(COOH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.