Learn More
4-aminoftalhidrazida, TRC
Código de producto. 30314981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314981 500 mg 500 miligramos
30309724 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30314981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627708500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Fórmula molecular C8H7N3O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
SMILES Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
Nombre IUPAC 6-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 177.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0538