Learn More
4-aminoftalhidrazida, TRC
Código de producto. 30327965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327965 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30327965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627708100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Fórmula molecular C8H7N3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
SMILES Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
Nombre IUPAC 6-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 177.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0538