Learn More
4-Aminoftalhidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426649 1 g 1 g
15436649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64921.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Una molécula quimioluminiscente
A chemiluminescent molecule
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3682-14-2
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00010560
Clave InChI HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophthalhydrazide, isoluminol, 6-aminophthalazine-1,4-diol, chembl14882, 1,4-phthalazinedione, 6-amino-2,3-dihydro, 6-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, iso-luminol, 1enu, 4-aminophthaloylhydrazine, 4-amino-phthalsaeure-hydrazid
PubChem CID 95014
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalhydrazide
Punto de fusión 300°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 164804
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ammonium hydroxide,sodium carbonate or other base.
Nombre IUPAC 6-amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo