Learn More
Ácido (4-aminofeniltio)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498677 1 g 1 g
11444260 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19834.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Puede generar una reacción con 2-fenil-benzo[d][1,3]oxazina-4-ona para obtener ácido 2-(fenil-4-(3H)-quinazolil)-fenil-4′-mercaptoacético. Esta reacción requiere piridina disolvente y H2O mediante calentamiento.
Solubilidad
Soluble en metanol, acetona, tolueno, n-octanol, acetonitrilo, acetato de etilo y diclorometano.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-18-7
Fórmula molecular C8H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 183.225
Número MDL MFCD00025360
Clave InChI CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylthio acetic acid, 2-4-aminophenylthio acetic acid, 4-aminophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, 4-aminophenyl thio, p-aminophenylthioacetic acid, p-aminophenylmercaptoacetic acid, acetic acid,2-4-aminophenyl thio, p-aminothiophenoxyacetic acid, acetic acid, p-aminophenyl thio
PubChem CID 66907
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-aminofenil)sulfanilacético
SMILES C1=CC(=CC=C1N)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Aminophenylthio)acetic acid
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2720454
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetone,toluene,n-octanol,acetonitrile,ethyl acetate,dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.23
Porcentaje de pureza 97%