Learn More
4-aminofenilfosforilcolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenylphosphorylcholine |
| CAS | 102185-28-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H19 N2 O4 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-[[(4-aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 2-[[(4-Aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, 4-Aminophenylphosphorylcholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19N2O4P/c1-13(2,3)8-9-16-18(14,15)17-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de (4-aminofenil) 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 274.25 |
| Mostrar más |