Learn More
Acetato de 4-aminofenilmercúrico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenylmercuric Acetate |
| CAS | 6283-24-5 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Hg N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Acetato-κO)(4-aminophenyl)mercury, (Acetato)(p-aminophenyl)mercury, (Acetato-O)(4-aminophenyl)mercury, (4-Aminophenyl)mercuric Acetate, NSC 7927, p-(Acetoxymercuri)aniline, p-Aminophenylmercuriacetate, p-Aminophenylmercuric Acetate, p-Aminophenylmercury Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| SMILES | O=C(O[Hg]C1=CC=C(N)C=C1)C |
| Nombre IUPAC | acetoxi-(4-aminofenil)mercurio |
| Peso molecular (g/mol) | 351.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.034 |