Learn More
Clorhidrato de ácido 4-aminofenilborónico, TRC
Código de producto. 30320163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320163 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30320163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA615515250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 80460-73-7
Fórmula molecular C6H8BNO2 . x(HCl)
Cantidad 250 mg
Sinónimo B-(4-Aminophenyl)-boronic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC (4-aminophenyl)boronic acid;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 173.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0415