Learn More
4-Aminofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403694 5 g 5 g
11413694 25 g 25 g
11423694 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403694 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3544-25-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3544-25-0
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00007912
Clave InChI YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
PubChem CID 77000
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)acetonitrilo
SMILES NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenylacetonitrile
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 312°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1100108
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 99%