Learn More
Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10177503 100 g Frasco de vidrio 100 g
10018661 5 g Frasco de vidrio 5 g
10020630 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10177503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104281000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-55-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007916
Clave InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-aminofenil)acético
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenylacetic acid
Punto de fusión 196.0°C to 201.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Índice Merck 15, 459
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Agua 1% max. (K.F.)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminophenylacetic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement