Learn More
Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10018661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10018661 5 g Frasco de vidrio 5 g
10020630 25 g Frasco de vidrio 25 g
10177503 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10018661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-55-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007916
Clave InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-aminofenil)acético
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenylacetic acid
Punto de fusión 196.0°C to 201.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Índice Merck 15, 459
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Agua 1% max. (K.F.)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2