Learn More
Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437656 10 g 10 g
11447656 50 g 50 g
11457656 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14675.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
4-Aminophenylacetic acid, is used as a non-translocated competitive inhibitor of the epithelial peptide transporter PepT1. It can be detected using HPLC, NMR techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-aminofenilacético, se utiliza como inhibidor competitivo no localizado del transportador de péptidos epiteliales PepT1. Se puede detectar usando técnicas de HPLC, RMN.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperaturas y presiones normales. Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-55-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007916
Clave InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-aminofenil)acético
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenylacetic acid
Punto de fusión ∼201°C (decomposition)
Beilstein 2208094
Índice Merck 14,463
Información de solubilidad Very soluble in water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%