Learn More
4-aminofenil alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenyl alpha-D-Glucopyranoside |
| CAS | 31302-52-0 |
| Fórmula molecular | C12H17NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | p-Aminophenyl α-D-Glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](OC2=CC=C(N)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(4-aminofenoxi)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 271.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.11 |