Learn More
Éster metílico de 4-aminofenil 2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido, TRC
Código de producto. 30320051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320051 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30320051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627200250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester
CAS 25218-22-8
Fórmula molecular C19 H23 N O10
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Aminophenyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO10/c1-9(21)26-14-15(27-10(2)22)17(28-11(3)23)19(30-16(14)18(24)25-4)29-13-7-5-12(20)6-8-13/h5-8,14-17,19H,20H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,19+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(N)cc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-aminofenoxi)oxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 425.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1322