Learn More
4-aminofenil 1-tio-beta-D-celobiósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenyl 1-Thio-beta-D-cellobioside |
| CAS | 68636-51-1 |
| Fórmula molecular | C18 H27 N O10 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27NO10S/c19-7-1-3-8(4-2-7)30-18-15(26)13(24)16(10(6-21)28-18)29-17-14(25)12(23)11(22)9(5-20)27-17/h1-4,9-18,20-26H,5-6,19H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(S[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-aminofenil)sulfanil-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 449.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1356 |