Learn More
4-aminofenil-1-fenetilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine |
| CAS | 21409-26-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine, Fentanyl Imp. D (EP), 4-ANPP, ANPP, 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(2-phenylethyl)- (9CI), Piperidine, 4-anilino-1-phenethyl- (8CI), 4-Anilino-1-(β-phenethyl)piperidine, 4-Anilino-1-(2-phenethyl)piperidine, 4-Anilino-1-phenethylpiperidine, Depropionylfentanyl, N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine, N-[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2 |
| SMILES | C(Cc1ccccc1)N2CCC(CC2)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 280.41 |
| Mostrar más |