Learn More
4-aminofenol, TRC
Código de producto. 30007746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007746 50 g 50 g
17974065 1 g 1 g
17993625 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61892050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-30-8
Fórmula molecular C6 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 109.13
Sinónimo Phenol, p-amino- (8CI), 4-Aminophenol, 1-Amino-4-hydroxybenzene, 4-Amino-1-hydroxybenzene, 4-Hydroxy-1-aminobenzene, 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxybenzenamine, 4-Hydroxyphenylamine, A 0384, Activol, Azol, BASF Ursol P Base, Benzofur P, C.I. 76550, C.I. Oxidation Base 6, Certinal, Citol, Durafur Brown RB, Fouramine P, Fourrine 84, Fourrine P Base, Furro P base, NSC 1545, Nako Brown R, Paranol, Pelagol Grey P Base, Pelagol P Base, Renal AC, Rodinal, Tertral P Base, Unal, Ursol P, Ursol P Base, Zoba Brown P Base, p-Aminophenol, p-Hydroxyaniline, p-Hydroxyphenylamine
Nombre IUPAC 4-aminofenol
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol
Nombres de analitos o componentes 4-Aminophenol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528
Porcentaje de pureza >95%