Learn More
4-aminofenol, Mikromol™
Descripción
4-aminofenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenol |
| CAS | 123-30-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Aminophenol |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C6 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminofenol |
| Mostrar más |