Learn More
4-aminofenol, Mikromol™
Código de producto. 17951696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951696 100 mg 100 miligramos
17983756 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951696 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-aminofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Nombres de analitos o componentes 4-Aminophenol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C6 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-aminofenol
Peso molecular (g/mol) 109.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528 g/mol