Learn More
4-aminofenol, LoGiCal
Código de producto. 30462721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462721 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462721 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0042.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Nombres de analitos o componentes 4-Aminophenol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C6 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-aminofenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 109.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109,0528 g/mol