Learn More
4-aminofenol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenol-d4 |
| CAS | 70237-44-4 |
| Fórmula molecular | C6H3D4NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-phen-2,3,5,6-d4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0779 |