Learn More
4-Aminofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440104 5000 g 5000 g
11349429 50 g 50 g
11430104 250 g 250 g
11420104 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11440104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13581.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminofenol se utiliza como colorante para textiles, cabello, pieles y plumas. También se utiliza como revelador fotográfico. Se aplica como intermedio químico en productos farmacéuticos y colorantes. Además, actúa como un intermedio final en la preparación del paracetamol.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, acetato de etilo, acetona, agua caliente, dimetilsulfóxido y alcalinos. Ligeramente soluble en tolueno, éter dietílico, etanol, ácido trifluoroacético y agua fría. Insoluble en benceno y cloroformo.
Notas
ncompatibles con ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-30-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00007869
Clave InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
Nombre IUPAC 4-aminofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol
Punto de fusión 186°C to 190°C
Densidad 1.29
Punto de ebullición 284°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Phenol-like
Cantidad 5000 g
Número UN UN2512
Beilstein 385836
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,462
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%