Learn More
4-aminofenol-15N, TRC
Código de producto. 30317700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30317700 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30317700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6189245MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol-15N
CAS 103445-08-5
Fórmula molecular C6H715NO
Cantidad 5 mg
Sinónimo p-Aminophenol-15N, 1-Amino-4-hydroxybenzene-15N, 4-Amino-1-hydroxybenzene-15N, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-15N, 4-Hydroxyaniline-15N, 4-Hydroxybenzenamine-15N, 4-Hydroxyphenylamine-15N
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i7+1
SMILES [15NH2]c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(15N)azanilfenol
Peso molecular (g/mol) 110.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0498
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.