Learn More
4-aminofenol-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenol-15N |
| CAS | 103445-08-5 |
| Fórmula molecular | C6H715NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | p-Aminophenol-15N, 1-Amino-4-hydroxybenzene-15N, 4-Amino-1-hydroxybenzene-15N, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-15N, 4-Hydroxyaniline-15N, 4-Hydroxybenzenamine-15N, 4-Hydroxyphenylamine-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i7+1 |
| SMILES | [15NH2]c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(15N)azanilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0498 |