Learn More
4-Aminofenol-13C6, TRC
Código de producto. 30134363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134363 1 mg 1 miligramo
30005550 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6189221MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1246820-76-7
Fórmula molecular 13C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 115.08
Sinónimo p-Aminophenol-3C6, 1-Amino-4-hydroxybenzene-3C6, 4-Amino-1-hydroxybenzene-3C6, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-3C6, 4-Hydroxyaniline-3C6, 4-Hydroxybenzenamine-3C6, 4-Hydroxyphenylamine-3C6, Activol-3C6, Azol-3C6, Benzofur P-3C6, Certinal-3C6, Citol-3C6, Fouramine P-3C6, Fourrine 84-3C6, NSC 1545-3C6, Paranol-3C6, Rodinal-3C6, Unal-3C6, p-Hydroxyaniline-3C6, p-Hydroxyphenylamine-3C6;
Nombre IUPAC 4-amino(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES [13CH]1=[13CH][13C](=[13CH][13CH]=[13C]1N)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol-13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0729
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.