Learn More
Alcohol 4-aminofenetílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenethyl Alcohol |
| CAS | 104-10-9 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Aminobenzeneethanol, 2-(4-Aminophenyl)-1-ethanol, 2-(4-Aminophenyl)ethanol, 2-(4-Aminophenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Aminophenyl)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(CCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-aminofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |